Imprimer
2-Fluoro-m-anisaldéhyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1746-25G PC1746-5G PC1746-1G PC1746-10G
APOSPC1746-25GEA 209 EUR
APOSPC1746-25G APOSPC1746-5G APOSPC1746-1G APOSPC1746-10G
2-Fluoro-m-anisaldéhyde 99%
2-Fluoro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
Point d'ébullition: 114 °C/15mmHg
Point de fusion: 47…51 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411962
Numéro CAS: 103438-88-6