Imprimer
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorobutoxy)ethoxy)ethoxy)acetic acid
PC1737-100G PC1737-25G PC1737-1G PC1737-5G
APOSPC1737-100GEA 0 EUR
APOSPC1737-100G APOSPC1737-25G APOSPC1737-1G APOSPC1737-5G
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid
Formule: C₁₀HF₁₉O₅
MW: 562.09 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C/0.8mmHg
Densité: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094135
Numéro CAS: 330562-41-9
ONU: 3265
ADR: 8 III