Imprimer
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1722-1G PC1722-5G
APOSPC1722-1GEA 67.2 EUR
APOSPC1722-1G APOSPC1722-5G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093979
Numéro CAS: 192863-39-1