Imprimer
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobutane
PC1719-25G PC1719-5G
APOSPC1719-25GEA 61.3 EUR
APOSPC1719-25G APOSPC1719-5G
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane 97%
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formule: C₄H₄Br₂ClF₃
MW: 304.33 g/mol
Point d'ébullition: 70…75 °C/26mmHg
Densité: 2.035 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017985
Numéro CAS: 378-13-2