2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC1713-100G
PC1713-25G
PC1713-5G
APOSPC1713-100GEA
191
EUR
APOSPC1713-100G
APOSPC1713-25G
APOSPC1713-5G
2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule:
C₈H₃ClF₃N MW: 205.57 Point d'ébullition: 192…193 °C Densité: 1.389 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084939 Numéro CAS: 1813-33-8 ONU: 3276 ADR: 6.1 III |