Imprimer
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1706-1G PC1706-5G
APOSPC1706-1GEA 0 EUR
APOSPC1706-1G APOSPC1706-5G
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
3,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Point de fusion: 107…107,3 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07368747
Numéro CAS: 361-72-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III