Imprimer
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzyl 2-hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC1698-1G PC1698-250MG
APOSPC1698-1GEA 248 EUR
APOSPC1698-1G APOSPC1698-250MG
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine
Formule: C₁₃H₁₀ClF₃N₄O₂
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068153
Numéro CAS: 175137-33-4