Imprimer
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-2',4'-difluoroacetanilide, 2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)acetamide
PC1686-5G PC1686-1G PC1686-10G
APOSPC1686-5GEA 62.5 EUR
APOSPC1686-5G APOSPC1686-1G APOSPC1686-10G
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Formule: C₈H₆ClF₂NO
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077473
Numéro CAS: 96980-65-3