Imprimer
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1670-25G PC1670-5G
APOSPC1670-25GEA 63.8 EUR
APOSPC1670-25G APOSPC1670-5G
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₄
MW: 212.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864315
Numéro CAS: 883543-26-8
ONU: 3265
ADR: 8 III