Imprimer
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
PC1658-10G PC1658-5G PC1658-1G
APOSPC1658-10GEA 241 EUR
APOSPC1658-10G APOSPC1658-5G APOSPC1658-1G
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154.1384 g/mol
Point d'ébullition: 70…72 °C/5mmHg
Point de fusion: 44…49 °C
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039244
Numéro CAS: 704884-74-2