Imprimer
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1628-1G PC1628-5G PC1628-10G
APOSPC1628-1GEA 45.1 EUR
APOSPC1628-1G APOSPC1628-5G APOSPC1628-10G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
Point de fusion: 252…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659838
Numéro CAS: 182344-14-5