Imprimer
2-Chloro-4-fluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1623-100G PC1623-25G PC1623-5G
APOSPC1623-100GEA 295 EUR
APOSPC1623-100G APOSPC1623-25G APOSPC1623-5G
2-Chloro-4-fluoroanisole 98%
2-Chloro-4-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
Point d'ébullition: 197…200 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672965
Numéro CAS: 2267-25-6