Imprimer
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-2-methoxycarbonylphenylboronic acid, (4-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
PC1615-1G PC1615-250MG
APOSPC1615-1GEA 168 EUR
APOSPC1615-1G APOSPC1615-250MG
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363762
Numéro CAS: 871329-81-6