Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1605-100G PC1605-25G PC1605-5G
APOSPC1605-100GEA 77 EUR
APOSPC1605-100G APOSPC1605-25G APOSPC1605-5G
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle 98%
Trifluoromethanesulfonate de tert-butyldiméthylsilyle
Electrophilic reagent for introduction of t-butyldimethylsilyl group. For a review see: Emde et al., Synthesis, 1982 , 1.
Formule: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Point d'ébullition: 65…67 °C/12mmHg
Densité: 1.151 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000405
Numéro CAS: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
ONU: 2920
ADR: 8+3,II