Imprimer
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1600-25G PC1600-100G
APOSPC1600-25GEA 0 EUR
APOSPC1600-25G APOSPC1600-100G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone 97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroacétone
Formule: BrH₂CC(O)CF₃
Point d'ébullition: 85…87 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,839 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039237
Numéro CAS: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
ONU: 2924
ADR: 3+8,II