Imprimer
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1592K-10G PC1592K-25G PC1592K-5G
APOSPC1592K-10GEA 135 EUR
APOSPC1592K-10G APOSPC1592K-25G APOSPC1592K-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₇BrF₃NO₂
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203979
Numéro CAS: 175278-18-9