Imprimer
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1568-100G PC1568-250G PC1568-25G
APOSPC1568-100GEA 79.9 EUR
APOSPC1568-100G APOSPC1568-250G APOSPC1568-25G
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzène 98%
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzène
Formule: C₆H₂BrF₃
Point d'ébullition: 47…49 °C/60mmHg
Densité: 1.777 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013248
Numéro CAS: 176317-02-5