Imprimer
4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1563-25G PC1563-5G
APOSPC1563-25GEA 226 EUR
APOSPC1563-25G APOSPC1563-5G
4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène 98%
4-Bromo-3,3,4,4-tétrafluoro-1-butène
Formule: C₄H₃BrF₄
Point d'ébullition: 55 °C
Densité: 1,627 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042189
Numéro CAS: 18599-22-9
EINECS: 242-440-8
ONU: 1993
ADR: 3,II