Imprimer
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)nitrobenzene, 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1557-25G PC1557-5G PC1557-100G
APOSPC1557-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1557-25G APOSPC1557-5G APOSPC1557-100G
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
MW: 286.0000 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039243
Numéro CAS: 95668-20-5