Imprimer
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1523-25G PC1523-5G PC1523-100G
APOSPC1523-25GEA 55.1 EUR
APOSPC1523-25G APOSPC1523-5G APOSPC1523-100G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C/30mmHg
Densité: 1.145 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261763
Numéro CAS: 22062-53-9