Imprimer
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 48 EUR
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène 98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Point d'ébullition: 95…100 °C/5mmHg
Point de fusion: 33…44 °C
Densité: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014706
Numéro CAS: 344-38-7