Imprimer
3-Fluoro-5-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1508-5G PC1508-1G PC1508-25G
APOSPC1508-5GEA 75.9 EUR
APOSPC1508-5G APOSPC1508-1G APOSPC1508-25G
3-Fluoro-5-méthylpyridine
3-Fluoro-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095273
Numéro CAS: 407-21-6