Imprimer
4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1500-100G PC1500-25G
APOSPC1500-100GEA 58 EUR
APOSPC1500-100G APOSPC1500-25G
4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/5mmHg
Densité: 1.763 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014685
Numéro CAS: 349-03-1