ω-Chloro-4-fluoroacétophénone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
PC1463-100G
PC1463-25G
PC1463-500G
APOSPC1463-100GEA
52.2
EUR
APOSPC1463-100G
APOSPC1463-25G
APOSPC1463-500G
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone 99%
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone
Formule:
C₈H₆ClFO MW: 172.59 g/mol Point d'ébullition: 247 °C Point de fusion: 46…50 °C Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011652 Numéro CAS: 456-04-2 EINECS: 207-256-4 ONU: 3261 ADR: 8 II |