Imprimer
5-Bromo-2-fluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1460-100G PC1460-500G
APOSPC1460-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1460-100G APOSPC1460-500G
5-Bromo-2-fluorotoluène 97%
5-Bromo-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Point d'ébullition: 95 °C/50mmHg
Densité: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000343
Numéro CAS: 51437-00-4