Imprimer
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1458-100G PC1458-25G PC1458-5G
APOSPC1458-100GEA 169 EUR
APOSPC1458-100G APOSPC1458-25G APOSPC1458-5G
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇FO₂
Point de fusion: 113…117 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02679035
Numéro CAS: 403-31-6