Imprimer
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
PC1441-1G PC1441-5G PC1441-10G
APOSPC1441-1GEA 87 EUR
APOSPC1441-1G APOSPC1441-5G APOSPC1441-10G
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.1796 g/mol
Point de fusion: 222…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00193241
Numéro CAS: 117391-49-8