Imprimer
2-Bromo-5-fluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1430A-100G PC1430A-25G
APOSPC1430A-100GEA 37.7 EUR
APOSPC1430A-100G APOSPC1430A-25G
2-Bromo-5-fluorotoluène 98%
2-Bromo-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
Point d'ébullition: 176…177 °C
Densité: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017921
Numéro CAS: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
ONU: 1993
ADR: 3,III