Imprimer
3-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1422-500G PC1422-100G PC1422-25G
APOSPC1422-500GEA 0 EUR
APOSPC1422-500G APOSPC1422-100G APOSPC1422-25G
3-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
3-Bromo-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
Point d'ébullition: 148…149 °C
Densité: 1,706 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040938
Numéro CAS: 68322-84-9