Imprimer
3-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1421M-5G PC1421M-100G PC1421M-25G
APOSPC1421M-5GEA 27.7 EUR
APOSPC1421M-5G APOSPC1421M-100G APOSPC1421M-25G
3-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène 97%
3-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Densité: 1.72 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070812
Numéro CAS: 144584-67-8