Imprimer
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1418-25G PC1418-5G
APOSPC1418-25GEA 256 EUR
APOSPC1418-25G APOSPC1418-5G
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzène
2-Chloro-1-fluoro-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112549
Numéro CAS: 21397-07-9