Imprimer
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1399-100G PC1399-25G
APOSPC1399-100GEA 59.6 EUR
APOSPC1399-100G APOSPC1399-25G
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde 95%
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
Point d'ébullition: 138…139 °C/2,5mmHg
Point de fusion: 31…33 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042186
Numéro CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1