4-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC1397E-100G
PC1397E-250G
PC1397E-25G
APOSPC1397E-100GEA
0
EUR
APOSPC1397E-100G
APOSPC1397E-250G
APOSPC1397E-25G
4-Bromo-2-fluoroaniline 98%
4-Bromo-2-fluoroaniline
Formule:
C₆H₅BrFN Point d'ébullition: 103…108 °C/13mmHg Point de fusion: 38…42 °C Point d'éclair: 104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010221 Numéro CAS: 367-24-8 EINECS: 206-685-4 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |