Imprimer
2-Bromo-4,6-difluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: BDFA
PC1376-25G PC1376-100G
APOSPC1376-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1376-25G APOSPC1376-100G
2-Bromo-4,6-difluoroaniline 98%
2-Bromo-4,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Point de fusion: 38…42 °C
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009639
Numéro CAS: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III