Imprimer
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluorure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1374N-100G PC1374N-25G PC1374N-5G
APOSPC1374N-100GEA 163 EUR
APOSPC1374N-100G APOSPC1374N-25G APOSPC1374N-5G
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluorure 97%
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluorure
Formule: C₇H₂BrCl₂F₃
Point d'ébullition: 91…92 °C/10mmHg
Densité: 1.833 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221020
Numéro CAS: 118754-53-3