Imprimer
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1369-25G PC1369-5G
APOSPC1369-25GEA 74.1 EUR
APOSPC1369-25G APOSPC1369-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
2-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Point de fusion: 63…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864661
Numéro CAS: 64695-82-5