Imprimer
2-Chloro-3-fluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1360-1G PC1360-5G
APOSPC1360-1GEA 0 EUR
APOSPC1360-1G APOSPC1360-5G
2-Chloro-3-fluorotoluène 98%
2-Chloro-3-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445246
Numéro CAS: 116850-28-3
ONU: 1993
ADR: 3,III