Imprimer
2-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-fluoro-4-cyano anisole, 1-Cyan-2-fluor-4-methoxybenzene
PC1358-10G PC1358-5G PC1358-25G
APOSPC1358-10GEA 49.3 EUR
APOSPC1358-10G APOSPC1358-5G APOSPC1358-25G
2-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-4-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00509374
Numéro CAS: 94610-82-9