Imprimer
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-9H-purin-6-amine, 2-Fluoroadenine
PC1349-1G PC1349-250MG PC1349-5G
APOSPC1349-1GEA 29 EUR
APOSPC1349-1G APOSPC1349-250MG APOSPC1349-5G
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
6-Amino-2-fluoro-9H-purine
Formule: C₅H₄FN₅
Point de fusion: >350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940409
Numéro CAS: 700-49-2