1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC1348-100G
PC1348-25G
PC1348-5G
APOSPC1348-100GEA
104
EUR
APOSPC1348-100G
APOSPC1348-25G
APOSPC1348-5G
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule:
C₇H₄F₃NO₃ Point d'ébullition: 98 °C/16mmHg Point d'éclair: 80 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
1644-88-8 |