Imprimer
4-Bromo-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1337-25G PC1337-5G
APOSPC1337-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1337-25G APOSPC1337-5G
4-Bromo-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
4-Bromo-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095347
Numéro CAS: 1735-53-1
ONU: 3439
ADR: 6.1 III