Imprimer
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl Perfluorobutanesulphonate, Nonafluorobutanesulphonic acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, Perfluorobutanesulphonic acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester
PC1302-100G PC1302-25G
APOSPC1302-100GEA 1080 EUR
APOSPC1302-100G APOSPC1302-25G
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate
Formule: C₆H₂F₁₂O₃S
Point d'ébullition: 143…144 °C
Densité: 1.636 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093638
Numéro CAS: 79963-95-4
ONU: 3265
ADR: 8,II