Imprimer
3-Fluoro-1-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1281-25G PC1281-100G PC1281-5G
APOSPC1281-25GEA 40.6 EUR
APOSPC1281-25G APOSPC1281-100G APOSPC1281-5G
3-Fluoro-1-propanol 97%
3-Fluoro-1-propanol
Formule: C₃H₇FO
MW: 78.09 g/mol
Point d'ébullition: 127.5…128 °C/40mmHg
Densité: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039548
Numéro CAS: 462-43-1
ONU: 1987
ADR: 3 II