Imprimer
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1263-5G PC1263-1G
APOSPC1263-5GEA 232 EUR
APOSPC1263-5G APOSPC1263-1G
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene 99%
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene
Gas-carrier for biomedical applications, Jan Reiss et al., Nouveau Journal de Chimie, 8(4), 251, (1984).
Formule: C₁₄H₂F₂₆
Point d'ébullition: 195 °C
Densité: 1.766 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094106
Numéro CAS: 51249-67-3