Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
PC1260-100G PC1260-250G PC1260-25G
APOSPC1260-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1260-100G APOSPC1260-250G APOSPC1260-25G
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle 99+%
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.4 g/mol
Point d'ébullition: 45…50 °C/14mmHg
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.969 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
ONU: 2924
ADR: 3+8 III