Imprimer
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1242-1G PC1242-5G PC1242-250MG
APOSPC1242-1GEA 174 EUR
APOSPC1242-1G APOSPC1242-5G APOSPC1242-250MG
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Bis(perfluoroisopropyl)ketone
Formule: C₇F₁₄O
Point d'ébullition: 72…73 °C
Densité: 1,661 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042087
Numéro CAS: 813-44-5