Imprimer
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1232-1G PC1232-250MG PC1232-5G
APOSPC1232-1GEA 36.4 EUR
APOSPC1232-1G APOSPC1232-250MG APOSPC1232-5G
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formule: C₆H₇F₃N₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460920
Numéro CAS: 486460-21-3