Imprimer
2,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)hexafluoropropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1227G-25G PC1227G-5G
APOSPC1227G-25GEA 0 EUR
APOSPC1227G-25G APOSPC1227G-5G
2,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)hexafluoropropane 97%
2,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₉H₁₈F₆
Point d'ébullition: 110…120 °C/2mmHg
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042167
Numéro CAS: 65294-20-4