Imprimer
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1225M-5G PC1225M-25G
APOSPC1225M-5GEA 91.9 EUR
APOSPC1225M-5G APOSPC1225M-25G
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, grade Technique
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene
Formule: C₁₄H₁₈F₄O₂
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069107
Numéro CAS: 121088-09-3