Imprimer
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1225-25G PC1225-5G
APOSPC1225-25GEA 0 EUR
APOSPC1225-25G APOSPC1225-5G
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane 98%
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Formule: C₂₇H₂₀F₆N₂O₂
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015723
Numéro CAS: 69563-88-8